Learn More
Hydroxycarbamid, Mikromol™
Beschreibung
Hydroxycarbamid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxycarbamide |
| CAS | 127-07-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hydroxycarbamide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C H4 N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | N-Hydroxyurea, Biosupressin, Carbamohydroxamic Acid, Carbamoyl Oxime, Cytodrox, Droxia, HU, Hidrix, Hydrea, Hydreia, Hydroxycarbamide, Hydroxycarbamine, N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxylurea, Hydura, Hydurea, Litaler, Litalir, N-Carbamoylhydroxylamine, NCI C04831, NSC 32065, Oxyurea, SK 22591, SQ 1089 |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4) |
| SMILES | NC(=O)NO |
| IUPAC-Name | Hydroxyharnstoff |
| Mehr anzeigen |