Learn More
Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chlor-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-on), LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one) |
| CAS | 1391054-00-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C19 H23 Cl N4 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H23ClN4O3/c1-4-6-13-16-17(24(3)23-13)19(26)22-18(21-16)12-9-11(14(25)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-9,14,25H,4-6,10H2,1-3H3,(H,21,22,26) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(O)CCl |
| Mehr anzeigen |