Learn More
Hydroxylamin-O-sulfonsäure, TRC
Artikelnummer. 30407463
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30407463 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407463 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94376525G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylamine-O-sulfonic Acid
CAS 2950-43-8
Summenformel H3NO4S
Menge 25 g
Synonym Amidoperoxymonosulfuric Acid (HOS(O)2ONH2), Amidosulfonic Peracid, Aminomonopersulfuric Acid, Ammonia-N-oxide-O-sulfonic Acid Betaine, HAOS, O-Sulfohydroxylamine, Hydroxylaminesulfonic Acid, Permonosulfamic Acid, Sulfoperamidic Acid, Sulfuric Acid Monoazanyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4)
SMILES NOS(=O)(=O)O
IUPAC-Name Aminohydrogensulfat
Molekulargewicht (g/mol) 113.09
Formelmasse 112.9783