Learn More
Hydroxylaminsulfat, TRC
Artikelnummer. 30391346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391346 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391346 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9438301G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylamine Sulfate
CAS 10039-54-0
Summenformel H8N2O6S
Menge 1 g
Synonym Bis(hydroxylamine) Sulfate, Bis(hydroxylammonium) Sulfate, Di(hydroxylamine) Sulfate, Envision MLB 2030, Hydroxyl Ammonium Sulfate ((HONH3)2SO4), Hydroxylamine Neutral Sulfate, Hydroxylammonium Sulfate, Lanasane LAB, Oxammonium Sulfate
InChI-Formel InChI=1S/2H4NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
SMILES NO.NO.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name Hydroxylamin;Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 164.14
Formelmasse 164.0103