Learn More
Hydroxylapatit, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10446583 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10446583 100 g Glasflasche 100 Gramm
10199372 25 g Glasflasche 25 Gramm
10110273 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10446583 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 371261000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1306-06-5 | Ca5HO13P3 | 502.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-06-5
Summenformel Ca5HO13P3
Molekulargewicht (g/mol) 502.31
MDL-Nummer MFCD00010904
InChI-Schlüssel XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Synonym Calcium phosphate hydroxide
IUPAC-Name Pentacalcium-Hydroxid-Triphosphat
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylapatite
Schmelzpunkt 1700.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Glühverlust 8% max. (800°C)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2
Merck Index 15, 3514
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 502.31
Reinheit (%) 35 to 40% (Ca)
Güte Analytisch