Learn More
Hydroxylapatit, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436622 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11436622 100 g
11406622 10 g
11416622 25 g
11426622 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11436622 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215016280
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-06-5
Summenformel Ca5HO13P3
Molekulargewicht (g/mol) 502.31
MDL-Nummer MFCD00010904
InChI-Schlüssel XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Synonym Calcium phosphate hydroxide, Durapatite
IUPAC-Name Pentacalcium-Hydroxid-Triphosphat
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylapatite
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Formelmasse 502.31