Learn More
Hydroxymalonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxymalonic Acid |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4O5/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1,4H,(H,5,6)(H,7,8) |
| Formelmasse | 120.0059 |