Learn More
Hydroxymethansulfinsäure-Natriumsalzhydrat, tech 85 %, Forts. bis 5 % Natriumsulfit (Trockengewicht), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422368 500 g 500 Gramm
11432368 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15731.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 149-44-0 | CH3NaO3S | 118.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-44-0
Summenformel CH3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 118.08
MDL-Nummer MFCD00040426
InChI-Schlüssel XWGJFPHUCFXLBL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfinate, rongalite, rongalit, aldanil, discolite, formapon, formopan, hydrolit, leptacid, leptacit
PubChem CID 23689980
SMILES [Na+].OCS([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Hinweise zum Prozentgehalt Enth. bis zu 5 % Natriumsulfit (Trockengewicht)
Menge 500 g
Beilstein 3630814
Merck Index 14,8620
IUPAC-Name sodium hydroxymethanesulfinate
Formelmasse 118.09 (Anhydrous)
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate, tech 85%, cont. up to 5% sodium sulfite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxymethanesulphinic acid sodium salthydrate, Sodium sulphite