Learn More
Hydroxymethansulfinsäure-Natriumsalzhydrat, tech 85 %, Forts. bis 5 % Natriumsulfit (Trockengewicht), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432368 2500 g 2500 Gramm
11422368 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15731.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 149-44-0 | CH3NaO3S | 118.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-44-0
Summenformel CH3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 118.08
MDL-Nummer MFCD00040426
InChI-Schlüssel XWGJFPHUCFXLBL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfinate, rongalite, rongalit, aldanil, discolite, formapon, formopan, hydrolit, leptacid, leptacit
PubChem CID 23689980
SMILES [Na+].OCS([O-])=O
Specifica
Chemischer Name oder Material Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Hinweise zum Prozentgehalt Enth. bis zu 5 % Natriumsulfit (Trockengewicht)
Menge 2500 g
Beilstein 3630814
Merck Index 14,8620
IUPAC-Name Natriumhydroxymethansulfinat
Formelmasse 118.09 (Anhydrous)
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.