Learn More
Hydroxypivalinsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxypivalic Acid Methyl Ester |
| CAS | 14002-80-3 |
| Summenformel | C6 H12 O3 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(C)CO |
| IUPAC-Name | Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.158 |
| Formelmasse | 132.079 |