Learn More
Hydroxypivalinsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30408600
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408600 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408600 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9501332.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxypivalic Acid Methyl Ester
CAS 14002-80-3
Summenformel C6 H12 O3
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h7H,4H2,1-3H3
SMILES COC(=O)C(C)(C)CO
IUPAC-Name Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 132.158
Formelmasse 132.079