Learn More
Hydroxypivalinsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30402902
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402902 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402902 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9501331G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxypivalic Acid Methyl Ester
CAS 14002-80-3
Summenformel C6 H12 O3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h7H,4H2,1-3H3
SMILES COC(=O)C(C)(C)CO
IUPAC-Name Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 132.158
Formelmasse 132.079
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.