Learn More
Hydroxypropylmethacrylat, 97+%, Mischung von Isomeren, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10095800 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10095800
Marke: Thermo Scientific Acros 412152500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 27813-02-1 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27813-02-1
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00004536
InChI-Schlüssel ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropylmethacrylate, hpma, beta-hydroxypropyl methacrylate, acryester hp, 2-hydroxypropyl 2-methylacrylate, poly 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, 2-hpma
PubChem CID 13539
ChEBI CHEBI:53440
IUPAC-Name 1-hydroxypropan-2-yl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(CO)OC(=O)C(C)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxypropyl methacrylate
Namenshinweis 96.5%
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 240.0°C
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (Mixture of isomers) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4470 to 1.4490
Menge 250 g
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 130g/L (25°C). Other solubilities: miscible in almost all organic solvents
Stabilisator 150 to 300ppm MEHQ
Viskosität 9.9 mm2/s (20°C)
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxypropyl methacrylate, mixture of isomers, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.