Learn More
Hydroxyzine dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438366
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16438366 100 mg 100 Milligramm
16402176 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16438366 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0548A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Hydroxyzine dihydrochloride, a benzodiazepine antihistamine agent, acts as a orally active histamine H1-receptor and serotonin antagonist. Hydroxyzine dihydrochloride has anxiolytic effect and can be used forthe research of generalised anxiety disorder.
Hydroxyzine dihydrochloride, a benzodiazepine antihistamine agent, acts as a orally active histamine H1-receptor and serotonin antagonist. Hydroxyzine dihydrochloride has anxiolytic effect and can be used forthe research of generalised anxiety disorder.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxyzine dihydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 2192-20-3
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H29Cl3N2O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 150 mg/mL (334.95 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)N3CCN(CCOCCO)CC3.Cl.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 447.83
Formelmasse 447.83
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research