missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyzinpamoat, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxyzine Pamoate |
| CAS | 10246-75-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hydroxyzine Pamoate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C23 H16 O6 . C21 H27 Cl N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol (1:1), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, hydroxyzine salt (6CI), Ethanol, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate] (1:1) (9CI), Atarax P, Equipose, Hydroxyzine pamoate, Hydroxyzyne pamoate, Masmoran, Paxisitil, Paxistil, Vistaril, Vistaril pamoate, 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol (1:1) (8CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate] (1:1) (salt) (8CI), 1-(p-Chloro-alpha-phenylbenzyl)-4-(2-hydroxyethoxyethyl)piperazine, pamoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H16O6.C21H27ClN2O2/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);1-9,21,25H,10-17H2 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3.OC(=O)c4cc5ccccc5c(Cc6c(O)c(cc7ccccc67)C(=O)O)c4O |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?