Learn More
Ansell HyFle™ 11-755 Schnittfeste Handschuhe
Artikelnummer. 18804417 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
18804417 7
18814417 8
18844417 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18804417 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11755070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.70 €
    219.90 € / 12 Paare
    Sparen 30.80 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ultraleichte ANSI/ISEA 105-2024 CUT A5 und EN ISO E schnittfeste Handschuhe mit Touchscreen-Kompatibilität.
  • Erhöhte Verteidigung: Mit Cut Resistance Technology entwickelt INTERCEPT™ und erfüllen die ANSI/ISEA 105-2024 CUT A5- und EN-E-Normen ISO , schützen 11-755 Industriehandschuhe vor Schnittwunden und helfen, HyFlex™ häufige Arbeitsunfälle zu verhindern
  • Erhöhte taktile Empfindlichkeit: Handflächengetaucht und mit Nylon-Innenfutter profitieren diese PU-beschichteten Handschuhe von erhöhter taktiler Empfindlichkeit und Touchscreen-Kompatibilität
  • Erhöhter Komfort: Leicht und an natürliche Handkonturen angepasst, HyFlex™ verursachen 11-755 PSA-Handschuhe minimale Handmüdigkeit
  • Verbesserte Geschicklichkeit: Das ultraleichte Design dieser Polyurethanhandschuhe erhöht zudem die Flexibilität und die Benutzerfreundlichkeit
  • Zertifizierte Hautfreundlichkeit: HyFlex™ 11-755 Industriehandschuhe sind von Dermatest™ für Hautfreundlichkeit zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating Level E
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material HPPE, Wolfram, Spandex, Polyester, Polyurethan
Produkttyp Industrielle Handschuhe
Größe 7