Description
- Erhöhte Verteidigung: Mit Cut Resistance Technology entwickelt INTERCEPT™ und erfüllen die ANSI/ISEA 105-2024 CUT A5- und EN-E-Normen ISO , schützen 11-755 Industriehandschuhe vor Schnittwunden und helfen, HyFlex™ häufige Arbeitsunfälle zu verhindern
- Erhöhte taktile Empfindlichkeit: Handflächengetaucht und mit Nylon-Innenfutter profitieren diese PU-beschichteten Handschuhe von erhöhter taktiler Empfindlichkeit und Touchscreen-Kompatibilität
- Erhöhter Komfort: Leicht und an natürliche Handkonturen angepasst, HyFlex™ verursachen 11-755 PSA-Handschuhe minimale Handmüdigkeit
- Verbesserte Geschicklichkeit: Das ultraleichte Design dieser Polyurethanhandschuhe erhöht zudem die Flexibilität und die Benutzerfreundlichkeit
- Zertifizierte Hautfreundlichkeit: HyFlex™ 11-755 Industriehandschuhe sind von Dermatest™ für Hautfreundlichkeit zugelassen
Spécification
Spécification
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Grau |
| Cut Resistance Rating | Level E |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | HPPE, Wolfram, Spandex, Polyester, Polyurethan |
| Produkttyp | Industrielle Handschuhe |
| Größe | 12 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?