Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Artikelnummer. 16049881 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
Packungsgröße:
12 Paare
12 Stück
Artikelnummer. 16049881
Marke: Ansell™ 11100060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragender Komfort und Produktschutz vor elektrostatischer Entladung
  • Die HyFlex™ 11-100 Handschuhe sind speziell für Arbeiten in der Mikroelektronik konzipiert, bei denen elektrostatische Entladung (ESD) vermieden werden muss.
  • Das dünne Design verbessert die Handhabung kleinster Komponenten.
  • Ansell bietet als einziger Hersteller eine Nitrilschaum-Version. Die HyFlex™ 11-100 Handschuhe mit Nitrilschaum sorgen dafür, dass die Oberflächen sauber und unkontaminiert bleiben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nylon
Zertifizierung/Konformität EN388:2003/3131, EN388:2016/3121 A
Klassifikation Kategorie II
Beschichteter Bereich Handflächenbeschichtung
Stulpenmaterial Automatischer Strickbund
Beschreibung Maximale Fingerfertigkeit und Empfindlichkeit für feinste Handhabung
Coating Material Polyurethan (DMF).
Farbe Weiß
Cut Resistance Rating Schutzniveau A
Einwegprodukt Nein
Oberflächenbehandlung außen Nylon
Latex Free Ja
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Mechanische Schutzhandschuhe, Mehrzweck, leichte Beanspruchung
Größe 6
Sterilität Nicht steril
Modell HyFlex 11-600, 11-600
Dicke (metrisch) 0.96 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Gelb
Art der Handschuhstulpe Strickbund
Saumfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Gestrickt
Verpackungsart Polybeutel/Karton
Handflächentyp Handflächenbeschichtung
Durchstechfestigkeit Stufe 1
Beständig gegen 3121 A
Serie Serie Hyflex 11
Reißfestigkeit Stufe 2
Abmessungen (L x B) 210–260 mm x 65–80 mm
Länge (angloamerikanisch) 210 bis 260 mm
Breite (metrisch) 65 bis 80 mm
Gewicht (metrisch) 9,2 bis 13,93 g