Learn More
Ansell HyFlex™ 11-100 Nylon Industrial Gloves with Ionic+™ Antimicrobial Technology
Artikelnummer. 16069881 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16069881
Marke: Ansell 11100080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einer antimikrobiellen Technologie
  • Industrielle Handschuhe mit Ionic+™, einer EPA-registrierten antimikrobiellen Technologie
  • Die Ionic+™ Beschichtung ist dauerhaft beständig und hält über die gesamte Lebensdauer des Handschuhs
  • Die antimikrobiellen Eigenschaften von Silber schützen die Handschuhe vor mikrobiellen Einflüssen
  • Leichte und atmungsaktive Handschuhe, die rund um die Uhr ein angenehmes Tragegefühl sowie eine gute Fingerbeweglichkeit bieten
  • Selbstsanitisierender antimikrobieller Rundumschutz für Innen- und Außenmaterial
  • Entspricht der Verordnung (EU) 528/2012 für Biozidprodukte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Nitril
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Spezifisch
Material Nylon
Produkttyp Light-duty Mechanical Protection Gloves
Größe 8
Norm EN 388 2131A
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Ionic+™ Active
Auskleidung Gefüttert
Handflächentyp Beschichtet
Serie 11-100
Yarn Gauge 15