Learn More
Ansell HyFlex™ 11-130 Seamless Knit Polyamide Antistatic Gloves with Coated Palm
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Die Handschuhe werden nahtlos aus Endlosgarn gestrickt
- Der Textil-Innenhandschuh besteht aus hochfestem Polyamid-Endlosgarn mit Kupferanteil
- Feine Maschen ohne Fadenunterbrechungen erhöhen den Tragekomfort
- Die elastische Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche sorgt für Griffigkeit
- Dank ihrer antistatischen Eigenschaften schützen die Handschuhe den Träger vor elektrostatischen Entladungen
- Fusselarm und für Reinraumanwendungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Grau |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Polyamid |
| Produkttyp | Antistatische Handschuhe |
| Größe | 8 |
| Norm EN 388 | 3131A |
| Geschlecht | Unisex |
| Mehr anzeigen |