Learn More
Ansell HyFlex™ 11-130 Seamless Knit Polyamide Antistatic Gloves with Coated Palm
Artikelnummer. p-7215020 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16009891
Marke: Ansell 11130060
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Antistatisch
  • Die Handschuhe werden nahtlos aus Endlosgarn gestrickt
  • Der Textil-Innenhandschuh besteht aus hochfestem Polyamid-Endlosgarn mit Kupferanteil
  • Feine Maschen ohne Fadenunterbrechungen erhöhen den Tragekomfort
  • Die elastische Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche sorgt für Griffigkeit
  • Dank ihrer antistatischen Eigenschaften schützen die Handschuhe den Träger vor elektrostatischen Entladungen
  • Fusselarm und für Reinraumanwendungen geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Hand Spezifisch
Material Polyamid
Produkttyp Antistatische Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 3131A
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Handflächentyp Beschichtet
Serie 11-130
Yarn Gauge 13