Learn More
Ansell HyFlex™ 11-290 Kompressionsärmel mit hohem Schnitt
Artikelnummer. p-7222393
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Schmal
Weit
Packungsgröße:
30 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17806698 Schmal 30 Stück
17816698 Weit 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17806698 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11290180N
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der HyFlex™ Der 11-290 High Cut Kompressionsärmel bietet Kontaktwärme und hohen Schnittschutz bei gleichzeitig komfortablem, ergonomischem Design.
  • Ausgestattet™ mit  der  Intercept-Technologie  für einen höheren Schnittschutz (ANSI Schnittschutzklasse A5/ISO-Schnittschutzklasse E)
  • Bietet Hitzeschutz bei Berührung (EN407 Stufe 1)
  • Verbessert  die Armbeweglichkeit, fördert die Durchblutung und stabilisiert die Armmuskulatur, um Verletzungen vorzubeugen (DIN). SPEC 4868)
  • Das ergonomische  Design gewährleistet eine perfekte Passform während des gesamten Arbeitstages.
  • Der integrierte Ellbogenschutz schützt vor Stößen
  • Erhältlich in zwei Versionen: Breit& Eng
  • Glasfaserfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Schmal
Material Para-Aramid, Edelstahl, Polyamid, Spandex
Farbe Dunkelblau
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Verschlusstyp Elastisch
Saumtyp Nahtlos
Einstufung der Schnittfestigkeit ANSI A5
Stulpenform Strick
Reinigung Waschtemperatur 104 °F (40 °C)
Latexfrei Ja
Modell 11-290
Zertifizierung/Konformität ANSI CUT A5, ANSI ABR 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO Schnittklasse E, EN407 Stufe 1, DIN SPEC 4868
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 45 cm
Bauweise Gestrickt
Produkttyp Schnittschutzärmel
Menge 30/Cs.