Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex Monysoft 1)
Artikelnummer. 15808747 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Produkttyp:
Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15808747
Marke: Ansell™ 11300090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tragekomfort und Produktschutz
  • Handschuh ohne Fadenunterbrechungen und Nähte gestrickt
  • Textil-Innenfutter aus Polyamidfaden mit hoher Elastizität.
  • Elastischer Strickbund.
  • Die beidhändige Form verdoppelt die Lebensdauer des Handschuhs, da beide Seiten verwendet werden können.
  • Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit durch seine Erweiterbarkeit.
  • Fusselfreie Handschuhe.
  • Exzellenter Komfort und Fingerfertigkeit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Material der Rückseite Nylon
Chlorinated No
Klassifikation Kategorie I
Bauweise Nahtloser Strick
Stulpenmaterial Nylon
Beschreibung Komfort und Produktschutz
Coating Material Uncoated
Farbe Weiß
Einwegprodukt Nein
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nylon
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Größe 9
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Weiß
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Smooth
Saumfarbe Braun
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Gestrickt
Modell 11-300
Verpackungsart Polybeutel/Karton
Serie Serie Hyflex 11
Abmessungen (L x B) 251 mm x 80 mm
Länge (angloamerikanisch) 251 mm
Gewicht (metrisch) 9 g