Learn More
Ansell™ HyFlex™ Handschuhe aus Nitrilpolyurethan, leichte Beanspruchung, Serie 11-421
Artikelnummer. 15598595 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
15598595 10 12 Paare
15508605 6 12 Paare
15518605 7 12 Paare
15528605 8 12 Paare
15538605 9 12 Paare
5 options
Artikelnummer. 15598595
Marke: Ansell™ 11421100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für ein hohes Maß an Flexibilität und Haltbarkeit bei optimaler Fingerfertigkeit. Die Ansell Edmont™ Hyflex™ Nitril-Polyurethan-Handschuhe der Serie 11-421 für leichte Beanspruchung bestehen aus einer wasserbasierten Mischung aus synthetischen Verbindungen.
  • Mehrzweck-Handschuhe für leichte Belastungen
  • Handflächenbeschichtung
  • Nahtloses schwarzes Nylonfutter, Gauge 13
  • Feine und dehnbare Stiche für einen ausgezeichneten Komfort
  • Silikonfrei
  • Nicht geeignet für den Kontakt mit säurehaltigen Lebensmitteln
  • Umfasst einen Indikator-Knopf (grün), der einem Farbcode und somit folgender Schnittschutzklasse entspricht: 1 (grün), 3 (orange), 5 (rot)
Anwendungen:
  • Delikate Manipulationen
  • Ausbauarbeiten
  • Allgemeine Handhabung
  • Verpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2006
Beschreibung Gauge: 13
Anwendungen Industrial
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau, Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Beschichtete Handfläche
Latex Free Yes
Material Nitril
Produkttyp Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Größe 10
Auskleidungsmaterial Nylon
Verpackungsart 12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Karton
Serie 11-421
Länge (metrisch) 220 bis 260 mm