Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-423 11-427 (ex Puretough™ P3000 Tropique)
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
:
Größe: 10
Beschreibung
- Nahtlos gestrickter Handschuh, Gauge 13.
- Handflächenbeschichtung.
Wasserbasierte, umweltfreundliche, innovative Beschichtung. - Silikonfrei.
- Gute Abrieb- und Klingenschnittfestigkeit.
- Temperaturbeständig bis 100 °C.
- Dieser Handschuh bietet einen Indikator-Knopf (orange), der einem Farbcode und somit folgender Schnittschutzklasse entspricht: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | INTERCEPT™ Technologie Garn |
| Zertifizierung/Konformität | EN388:2016/4X32B, EN407/X1XXXX |
| Klassifikation | Kategorie III |
| Reinigung | Waschtemperatur 40 °C |
| Beschichteter Bereich | Handfläche |
| Stulpenmaterial | Nahtlose Einlage mit INTERCEPT™ Garntechnologie |
| Schnittstil | Strickbund |
| Beschreibung | Exzellenter Komfort und hervorragende Fingerfertigkeit. Fusselfreier Handschuh |
| Coating Material | Chloropren |
| Farbe | Grau, Gelb |
| Mehr anzeigen |