Learn More
Ansell™ HyFlex™ Mittelschwere graue und weiße Handschuhe der Serie 11-425 aus Polyethylen
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Empfindliche, graue, wasserbasierte Mischung aus synthetischen Verbindungen mit Handinnenflächenanpassung
- Silikonfrei
- Gestrickter Aufbau
- Nahtlose Einlage mit INTERCEPT™ Garntechnologie
- Auf Wasser basierende Polyurethan- und Nitrilbeschichtung
- Strickbündchen
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Polyethylen |
| Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE II EN 388: 4543, ANSI |
| Stulpenmaterial | Polyethylen |
| Coating Material | Nitrile |
| Farbe | Gray |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyamide, Fiberglass, HPPE, Polyurethane, Nitrile |
| Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
| Mehr anzeigen |