Learn More
Ansell HyFlex™ 11-584 Sicherheitshandschuhe mit schnittfesten Schnitten
Artikelnummer. 18942090
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
18942090 9
18902090 5
18912090 6
18922090 7
18932090 8
18952090 10
18962090 11
18972090 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 18942090 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11584090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2990.00 €
    283.84 € / 12 Paare
    Sparen 2706.16 €
    90% Rabatt
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Steigert Präzision und Produktivität mit Second-Skin Comfort in einem ANSI A6/ISO F-zertifizierten Handschuh
  • AEROFIT™ Beschichtung: bis zu 30 % dünner* für außergewöhnliche Taktilität und Kontrolle
  • Atmungsaktiver 21-Gauge-Liner: bietet erstklassigen Komfort bei präzisem Handling
  • Produktivitätssteigerndes Design: ermöglicht schnellere und präzisere Arbeit.
  • Second-Skin Design: Entwickelt mit AEROFIT™ Precision Comfort Technology, einer innovativen, flexiblen Schaumstoff-Nitrilbeschichtung, die verbesserte Taktilität, Empfindlichkeit und ein bequemeres, atmungsaktives Handschuhgefühl bietet.
  • Premium-Komfort: Überwiegend bevorzugt für präzise Handhabungsaufgaben und den ganztägigen Einsatz. *
  • Nachgewiesene Produktivität: Nutzer, die Sicherheitshandschuhe mit Technologie tragen HyFlex, erledigten präzise Aufgaben schneller als vergleichbare Handschuhe auf dem Markt*.AEROFIT™
  • Fortschrittlicher Schnittschutz: Die nächste Generation INTERCEPT™ verstärktes HPPE-Garn bietet zuverlässige ANSI/ISEA 105-2024 A6 / EN ISO F Schnittfestigkeit für Sicherheit beim Umgang mit scharfen Teilen.
  • Verbesserte Compliance: Zertifiziert hautfreundlich und touchscreen-kompatibel, um das Entfernen der Handschuhe während der Schichten zu reduzieren.
*Im Vergleich zu Standardhandschuhen Ansell mit gleichem Schutzniveau
*Basierend auf einer Umfrage unter 52 Handschuhträgern, die Handschuhe mit den auf dem Markt erhältlichen Wettkampfhandschuhen verglichen Ansell (Mai 2025); Tests mit HyFlex 11-574 Handschuhen durchgeführt. Die Ergebnisse können bei anderen Handschuhen der Serie variieren.
Nicht gegen Chemikalien verwenden; der Handschuh ist nicht flüssigdicht. Nicht gegen Flammen oder Temperaturen verwenden – 25 °C oder +100 °C; Nicht für schwere mechanische Anwendungen verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität ANSI/ISEA 105-2024 ABR Level 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388:2016 +A1:2018,OEKO-TEX™ Centexbel
Beschichteter Bereich Handfläche
Bauweise Strick
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A6.
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Nylon, Spandex, Polyester, HPPE, Wolfram, Naturkautschuk, Nitrilschaum
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 9
Norm EN 388 EN388:3X32F
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handhabung von Metallblechen und Paneelen
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Grau
Art der Handschuhstulpe Strickbund
Grip Design Rau
Auskleidung Strickfutter
Verpackungsart Beutel
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Stufe 3
Menge 12 Paare/Band, 12 Bänder/Karton
Serie Hyflex 11-584 Aerofit-Technologie
Daumenform verstärkt
Yarn Gauge 21
Länge (angloamerikanisch) 9,52 in.
Länge (metrisch) 242 mm