Learn More
Ansell HyFlex™ 11-600W weiße Nylonhandschuhe mit Polyurethanbeschichtung
Artikelnummer. 12620712 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12620712 7 12 Paare
12610712 6 12 Paare
12690702 10 12 Paare
12600712 11 -
12640712 9 -
12630712 8 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12620712 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11600070
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche verbessert die taktile Empfindlichkeit, während sich die weiße Farbpalette für saubere Anwendungen als nützlich erweist.
  • Konzipiert für leichte und empfindliche Anwendungen in trockenen Umgebungen
  • Freihändige Fingerfertigkeit mit Schutz für leichte Anwendungen
  • Die Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche verbessert das Feingefühl
  • Die weiße Farbe ist ideal für saubere Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Ecovadis-Label, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, CE-Nummer, ANSI ABR 3, ANSI Schnitt A1, Kategorie II, REACH-konform
Chlorinated Nein
Beschichteter Bereich Beschichtete Handfläche
Bauweise Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Nylon, Polyurethan
Produkttyp Polyurethan-Handschuhe
Größe 7
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Nylon
Länge (angloamerikanisch) 225 bis 285 cm
Stulpenlänge (angloamerikanisch) 7,87 bis 10,23 cm
Länge (metrisch) 200 bis 260 mm
Stulpenlänge (metrisch) 7,87 bis 10,23 cm