Beschreibung
- Für die Montage von kleinen Teilen wie kleinen Lagern, Gelenken und Federn
- Einlage aus Nylon
- Gestrickter Aufbau
- Beschichtung aus Polyurethan
- Handflächenbeschichtung
- Strickbündchen
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Polyurethan |
| Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE III,-EN 388: 3121, ANSI, CE-Kennzeichnung |
| Stulpenmaterial | Polyurethan |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Leichte Handschuhe |
| Show More |