Learn More
Ansell™ HyFlex™ Leichte schwarze und grün/blaue Handschuhe der Serie 11-616 aus Polyurethan
Artikelnummer. 12650722 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12650722 10 12 Paare
12660722 11 12 Paare
12670722 6 12 Paare
12690722 8 12 Paare
12680722 7 12 Paare
12600732 9 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12650722 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 11616100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für eine Vielzahl leichter Anwendungen in trockenen oder leicht öligen Umgebungen. Bietet hervorragenden Komfort sowie eine gute Passform und Empfindlichkeit für die delikateste Handhabung.
  • 18-Gauge-Stricktechnologie ermöglicht es, dass diese Handschuhe ultradünn und dennoch robust sind.
  • Ideal für Arbeiten, bei denen eine bessere Passform sowie ein höheres Maß an Tastgefühl und Präzision benötigt werden
  • Ideal für Anwendungen, bei denen trotz des Risikos von Kratzern, Blasen und leichten Verletzungen gewöhnlich Baumwollhandschuhe oder gar keine Handschuhe getragen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Polyurethan
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, EN 388:3121
Stulpenmaterial Polyurethan
Coating Material Polyurethan
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nylon
Produkttyp Leichte Handschuhe
Größe 10
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Gefüttert
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 144 Paare
Serie 11-616