Learn More
Ansell HyFlex™ Schnittfeste Handschuhe
Artikelnummer. 12690732 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
Packungsgröße:
12 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12690732 6 12 Paare
12600742 7 12 Paare
12610742 8 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12690732 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11624060
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Entwickelt für sicheren Halt auf trockenen bis leicht öligen Teilen in verschiedensten Umgebungen.
  • Speziell formulierte Polyurethan-Beschichtung für bessere Flexibilität und Passform
  • Mit hoher Schnittfestigkeit
  • Gestrickter Aufbau
  • Einlage aus Nylon Lycra™ Dyneema™
  • Beschichtung aus Polyurethan
  • Handflächenbeschichtung
  • Strickbündchen
  • In Schwarz und Grau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Stulpenmaterial Polyurethan
Coating Material Polyurethan
Farbe Black, White
Cut Resistance Rating ANSI A2
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 EN 388:4342
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glass manufacturing, assembly, plastics injection and moulding, automotive, handling of sharp edged objects, preassembling, cutting of small dry or lightly oiled parts, maintenance
Art der Handschuhstulpe Strickbund
Auskleidungsmaterial Lycra™
Modell 11-624_6
Serie HyFlex™ 11-624