Learn More
Ansell HyFlex Handschuhe, tauchbeschichtete Handfläche, mittlere Beanspruchung, 13 Gauge mit INTERCEPT-Technologie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16019651 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Product Code. 16019651
Brand: Ansell 11724110
Only null left
Add to basket
Add to basket
Bietet mehr Flexibilität und Passform bei optimalem Schnittschutz
  • Leichte Handschuhe, die während langer Arbeitszeiten leicht zu tragen sind
  • Das Futter verfügt über einen optimierten Lycra-Anteil™ für ein kühles Tragegefühl
  • Die silikonfreie Polyurethan-Handflächenbeschichtung (PU) sorgt für eine verbesserte Griffigkeit leichten öligen Umgebungen für eine sichere Handhabung
  • Die graue Beschichtung bietet Schutz in leicht verschmutzten Umgebungen
  • EN-Schnittschutzklasse 3 (ANSI-Level 2)
  • EN-Abriebfestigkeitsklasse 4 (ANSI-Level 6)
  • Erhältlich in den Größen 6 bis 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau, Weiß
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material HPPE, Spandex, Polyethylene
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 11
Norm EN 388 EN 388:4342B, EN 388:4342
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage von Metallteilen und -komponenten, Leichtmetallpressen, Wartung, Kunststoffspritzguss und -gießen, Primärmontage
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Grip Design Rough
Auskleidungsmaterial HPPE, Spandex
Auskleidung Lined
Modell 11-724 11 163835
Verpackungsart Case
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Serie HyFlex™ 11-724
Daumenform Wing
Länge (angloamerikanisch) 8.4 in.
Länge (metrisch) 20,8 cm