Learn More
Ansell HyFlex™ 11-728 Polyurethane-Coated HPPE-Lined Gloves with Intercept™ Technology
Alle ansehen Ansell ProdukteDescription
- Eine Kombination aus Komfort, sicherem Umgang und Schnittfestigkeit
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Ideal für den sicheren Einsatz bei Kontroll- und Handhabungs-/Montageanwendungen, bei denen scharfe Teilen berührt werden
- Für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen
Specifications
Specifications
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Grau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | No |
| Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Größe | 6 |
| Norm EN 388 | 4342B |
| Show More |