Learn More
Ansell HyFlex™ 11-739 Handschuhe mit Polyurethanbeschichtung, verlängerter Manschette und Intercept™-Technologie
Artikelnummer. 16669093 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16669093 11 12 Paare
16619093 6 12 Paare
16629093 7 12 Paare
16639093 8 12 Paare
16649093 9 12 Paare
16659093 10 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16669093 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11739110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.40 €
    226.77 € / 12 Paare
    Sparen 117.63 €
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Handschuhe verbinden Komfort und Fingerfertigkeit mit der Intercept™-Technologie und bieten so eine hohe Schnittfestigkeit. Die Polyurethanbeschichtung verbessert die Grifffähigkeit in trockenen und leicht öligen Umgebungen.
  • Eine Kombination  aus Komfort, sicherer Handhabung und Schnittfestigkeit
  • Intercept™ ist eine spezielle Stricktechnologie, die technische, synthetische und natürliche Fasern zu Hochleistungsgarnen vermischt.
  • Ideal für den sicheren Einsatz bei Kontroll- und Handhabungs-/Montageanwendungen, bei denen scharfe Teilen berührt werden
  • Für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, DE 407:2004, DE 420:2003 und A1:2009
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating Stufe D
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Intercept Technology Garn
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 11
Norm EN 388 4X43D
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Metallteilehandhabung und Pressenspritzgießen
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie 11-739
Yarn Gauge 13