Learn More
Ansell HyFlex™ 11-751 Abriebfeste Handschuhe für mittlere Beanspruchung, INTERCEPT™ Technologie
Artikelnummer. 16099661 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16099661 10 12 Paare
16059661 6 12 Paare
16069661 7 12 Paare
16079661 8 12 Paare
16089661 9 12 Paare
16009671 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16099661 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11751100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnittschutzhandschuhe der Stufe C bieten eine verbesserte Abriebfestigkeit für längere Tragbarkeit.
  • Intercept™ Technologie für hohen Schnittschutz
  • Hochfeste PU-Beschichtung, erhöhte Abriebfestigkeit
  • Die schmutzabweisende Konstruktion ermöglicht eine längere Verwendung des Produkts
  • In Übereinstimmung mit den Normen EN420 (Allgemeine Anforderungen) und EN388 (Mechanische Gefährdungen)
  • Auch in Verkaufsverpackungen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material HPPE, Glasfaser, Nylon, Spandex, Polyurethan
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 10
Norm EN 388 EN 388:4X43C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Wartung, Hardware-Montage, Bearbeitung, Stanzen, Schneiden, Umgang mit Rohstoffen
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial HPPE, Glasfaser, Nylon, Spandex
Modell 11751100
Menge 12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton
Serie HyFlex™ 11-751
Länge (angloamerikanisch) 8,8 in.
Länge (metrisch) 22,4 cm