Learn More
Ansell HyFlex™ 11-755 Cut Protection mittlere Einsatzhandschuhe
Artikelnummer. 18894407 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
11
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
18894407 6
18834417 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18894407 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11755060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.70 €
    219.90 € / 12 Paare
    Sparen 30.80 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Handschuhe bieten zuverlässigen ANSI/ISEA 105-2024 A5/EN ISO E-Schnittschutz für mittlere Aufgaben.
  • Zuverlässiger Schutz: ANSI/ISEA 105-2024 A5/EN ISO E Schnittschutz für alltägliche mittlere Aufgaben.
  • Flexible Konstruktion: Entwickelt, um komfortables, kontrolliertes Handling und leichte Beweglichkeit zu ermöglichen.
  • Komfort und Bequemlichkeit: Das touchscreen-kompatible Design unterstützt eine bequeme Trage, die den ganzen Tag über genutzt wird.
  • Sicherer Griff: Die Polyurethanbeschichtung sorgt für sicheres Handhaben bei trockenen und leichten Ölbedingungen.
  • Praktische Nutzbarkeit: Geeignet für Handhabungs- und Montageaufgaben, die einen höheren Schnittschutz erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating Level E
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Wolfram, HPPE, Polyester, Spandex, Polyurethan
Produkttyp Schnitt- und abriebfester Handschuh
Größe 6