Learn More
Ansell HYFLEX™ 11-755 Schnittfeste Handschuhe
Artikelnummer. 30259530 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30259530 9 12 Paare
18824417 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30259530 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11755090
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HYFLEX™ 11-755 Ultraleicht ANSI A5/EN ISO Schnittfeste Handschuhe der Schutzklasse E mit Touchscreen-Kompatibilität.
  • ANSI A5/EN ISO E-Schnittschutz: 4-fach höhere Schnittfestigkeit
  • Ultraleichte Formulierung: Ganztägiger Tragekomfort und optimale Bewegungsfreiheit garantiert
  • Touchscreen-kompatibles Design: Verbesserte Produktivität und Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI ABR 4, ANSI Schnitt A5, dermatologisch getestet, Ecovadis-Label, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020
Beschichteter Bereich Handfläche
Bauweise Strick
Stulpenmaterial HPPE, Wolfram, Spandex Polyester
Beschreibung Verstärkte Verteidigung: Entworfen mit INTERCEPT™ Schnittfestigkeitstechnologie und Erreichen ANSI A5/EN ISO E-Normen für Schnittfestigkeit HyFlex™ Die Industriehandschuhe 11-755 schützen vor Schnittverletzungen und beugen häufigen Arbeitsunfällen vor.
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A5
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material HPPE
Produkttyp Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Größe 9
Norm EN 388 EN388:3X41E
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage und Prüfung von Bauteilen, Kommissionierung und Befestigung von Bauteilen, Endmontage, Oberflächenbehandlung von Materialien und Produkten
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Grau
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial HPPE, Wolfram, Spandex Polyester
Auskleidung Strickfutter
Modell 11-755
Verpackungsart 12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Karton
Yarn Gauge 18
Länge (angloamerikanisch) 88,5 bis 112,2 in.
Länge (metrisch) 225 bis 285 cm