Learn More
Ansell HyFlex™ 11-812 Zerreißbarer Handschuh
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Ultradünne Montage-Handschuhe, die an mehreren Hochrisikobereichen leicht reißen
- Die Beschichtung aus Nitril-Schaumstoff sorgt für sehr gutes Tastgefühl, wenn ein viel Präzision erforderlich ist
- Die ZONZ Comfort Fit-Technologie sorgt für ein kühles und angenehmes Gefühl an den Händen
- Handschuhe schützen die Mitarbeiter nicht direkt vor Verletzungen, die durch den Kontakt mit einer scharfen oder schnell drehenden Maschine verursacht werden
- Handschuhe, die sich in einer rotierenden Maschine verfangen haben, sollten entsorgt werden, unabhängig davon, ob sie gerissen sind oder nicht
- Empfohlen für rotierende Werkzeuge mit einem Mindestdrehmoment von 10 Nm und Drehzahlen über 200 U/min
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 2 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Chlorinated | No |
| Bauweise | Knit |
| Coating Material | Nitrilschaum |
| Farbe | Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Nylon, Spandex |
| Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
| Mehr anzeigen |