Learn More
Ansell HyFlex™ 11-812 Zerreißbarer Handschuh
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16039671 Alle ansehen Ansell Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
6
7
8
9
10
missing translation for 'unitSize'
12 Paare
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
  • Dieser Handschuh bietet nicht direkten Schutz vor Verletzungen, die durch den Kontakt mit einer scharfen oder schnell drehenden Maschine verursacht werden.
  • Ein Handschuh sollte entsorgt und nicht wieder verwendet werden, nachdem er sich in einer rotierenden Maschine verfangen hatte.
  • HyFlex 11-812 - für rotierende Arbeitsgeräte (Mindestdrehmoment 10 Nm, Drehzahlen über 200 U/min). Nicht empfohlen für rotierende Arbeitsgeräte mit geringeren Drehmomenten und/oder Drehzahlen. Eine eingehende Analyse der Anwendungsanforderungen durch Ansell Guardian ist vor der Verwendung unerlässlich.
Code produit. 16039671
missing translation for 'mfr': Ansell 11812080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
  • Dieser Handschuh bietet nicht direkten Schutz vor Verletzungen, die durch den Kontakt mit einer scharfen oder schnell drehenden Maschine verursacht werden.
  • Ein Handschuh sollte entsorgt und nicht wieder verwendet werden, nachdem er sich in einer rotierenden Maschine verfangen hatte.
  • HyFlex 11-812 - für rotierende Arbeitsgeräte (Mindestdrehmoment 10 Nm, Drehzahlen über 200 U/min). Nicht empfohlen für rotierende Arbeitsgeräte mit geringeren Drehmomenten und/oder Drehzahlen. Eine eingehende Analyse der Anwendungsanforderungen durch Ansell Guardian ist vor der Verwendung unerlässlich.
Ansell™ HyFlex™ 11-812 Zerreißbarer Handschuh reißt leicht an mehreren Risikobereichen
  • Ultradünne Montage-Handschuhe, die an mehreren Hochrisikobereichen leicht reißen
  • Die Beschichtung aus Nitril-Schaumstoff sorgt für sehr gutes Tastgefühl, wenn ein viel Präzision erforderlich ist
  • Die ZONZ Comfort Fit-Technologie sorgt für ein kühles und angenehmes Gefühl an den Händen
  • Handschuhe schützen die Mitarbeiter nicht direkt vor Verletzungen, die durch den Kontakt mit einer scharfen oder schnell drehenden Maschine verursacht werden
  • Handschuhe, die sich in einer rotierenden Maschine verfangen haben, sollten entsorgt werden, unabhängig davon, ob sie gerissen sind oder nicht
  • Empfohlen für rotierende Werkzeuge mit einem Mindestdrehmoment von 10 Nm und Drehzahlen über 200 U/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ANSI-Abriebleistung ANSI 2
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated No
Bauweise Knit
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Spezifisch
Material Nylon, Spandex
Produkttyp Nahtlos gestrickte Handschuhe
Größe 8
Norm EN 388 2010A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Maschinen-/Gerätebetrieb, Metallherstellung und Lagerhaltung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Grip Design Rough
Serie HyFlex™ 11-812
Yarn Gauge 18
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis