Beschreibung
- Leichtes 18-Gauge-Futter:Für PSA-Handschuhe mit Taktilität wie eine zweite Haut
- Dünne Nitrilschaumbeschichtung:Zusätzliche Griffigkeit und 200 % längere Haltbarkeit
- ZONZ™ Komfort-Fit:Optimierte Strickarbeit für geringere Span
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 |
| Coating Material | Nitrilschaum |
| Farbe | Blau |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitrilschaum |
| Produkttyp | Leichte Mechanische Schutzhandschuhe |
| Größe | 10 |
| Art der Handschuhstulpe | Strick |
| Mehr anzeigen |