Learn More
Ansell HyFlex™ 11-842 Mehrzweckhandschuhe
Artikelnummer. 17820014 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
12 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17820014 9 12 Paare
17870004 5 12 Paare
17880004 6 12 Paare
17890004 7 12 Paare
17860004 8 12 Paare
17810014 10 12 Paare
17800014 11 12 Paare
17830014 12 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17820014 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11842090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.50 €
    61.75 € / 12 Paare
    Sparen 31.75 €
    33% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nachhaltige Mehrzweck-Handschuhfutter, hergestellt aus 90 % recyceltem Nylongarn, und eine plastikfreie Innenverpackung, die 53 % weniger Material enthält.
  • Nachhaltiges Design: HyFlex™ Die nachhaltigen Mehrzweck-Handschuh-Innenhandschuhe 11-842 bestehen zu 90 % aus recyceltem Nylongarn.* Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks um 75 g CO2eq/Paar† und eine plastikfreie Innenverpackung, die 53 % weniger Material enthält‡
  • Erhöhte Haltbarkeit: FORTIX™ Die Technologie bietet eine bis zu 20 % höhere Abriebfestigkeit§
  • Erhöhter Komfort: ZONZ™ Die Comfort Fit-Technologie trägt zur Verbesserung der Atmungsaktivität und Beweglichkeit bei.
  • Touchscreen-Kompatibilität: Diese Industriehandschuhe sind mit verschiedenen Touchscreen-Geräten kompatibel. – Sie müssen beim Wechsel zwischen Aufgaben nicht entfernt werden, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen.
  • Zertifizierte Hautverträglichkeit: Diese HyFlex™ Die Handschuhe sind dermatologisch getestet und frei von Schadstoffen.
*Mindestanteil an Recyclingmaterial von mehr als 30 % im Endprodukt (basierend auf Größe 9)
†im Vergleich zu herkömmlichen Mehrzweckhandschuhen aus Nylon
‡71 % weniger Treibhausgasemissionen – Ansells ’Ökobilanz, berechnet als Gewichtsreduktion, von Fachkollegen begutachtet
 §im Vergleich zur vorherigen Technologieversion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
ASTM F739 Ja
Material der Rückseite Nylon, Spandex
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, Lebensmittelkontakt, CE-Kennzeichnung, dermatologisch getestet OEKO-TEX™ Centexbel, Ecovadis-Etikett, 4131A, 4131A, X1XXXX, Ansell zählt zu den Top-Unternehmen unter den 6 % der Firmen in der PSA-Branche.
Chemotherapeutic Rated Nein
Chlorinated Nein
Klassifikation CAT III
Reinigung Nicht steril
Beschichteter Bereich Handfläche
Bauweise Strick
Stulpenmaterial Strick
Schnittstil Nahtloser Strick
Beschreibung HyFlex 11-842 Mehrzweck-Schaumstoffhandschuh mit Nitrilbeschichtung
Accelerator Free Ja
Anwendungen Industrie
AQL 1.5
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Schwarz, Grün
Cut Resistance Rating ANSI A1
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Ja
Material Recycelt Nylon , Spandex, Fortix Schaumnitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp ESD-Handschuhe
Größe 9
Sterilität Nicht steril
Modell 11-842
Norm EN 388 Ja
EN 421 Nein
FDA 510 (k) Nein
Fingerhandschuh Standard
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Handhabung, Montage von Kleinteilen, Rohmaterialhandhabung, Kommissionierung, Befestigung von Bauteilen, Justierung von Systemen und Verschrauben, Lager- und Logistikvorgänge, kompatibel mit Touchscreens für Verbraucher und Industrie, Qualitätskontrolle, Handhabung und Verpackung von Trockenlebensmitteln, gelegentliche Handhabung heißer Gegenstände: EN407 Kontaktwärmeklasse 1 (100 °C °für 15 Sekunden)
Zur Verwendung mit (Geräte) Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Industrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Rettungsdienste, Energieversorgung, Lagerhaltung, Logistik, Öl und Gas, Lebensmittelverarbeitung und -handhabung, Luft- und Raumfahrt
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design ANSELL GRIFF
Geprüft für medizinische Verwendung Nein
Auskleidungsmaterial Recycelt Nylon , Spandex
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Schutzklasse 1
Menge 12 Paare/Beutel, 6 Säcke/Cs.
Beständig gegen Abrieb, Schnitt, Riss, Durchstoß, Aufprall
Reißfestigkeit 3
Daumenform Gerade
Länge (angloamerikanisch) 190-275 MM