Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-849
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15886912 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15886912
Marke: Ansell™ 11849090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bleiben Sie informiert. Wir schützen auch Ihren Handrücken.
Entwickelt für Tragekomfort und Schutz vor Kratzern, Flecken und Schmutz durch:
  • 360° atmungsaktive Beschichtung bietet zusätzlichen Schutz auf der Hinterhand, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen
  • Fortix™ Rundumschutz für eine längere kontinuierliche Nutzungszeit in abrasiven trockenen Umgebungen
  • Ansell GRIP™-Technologie für sicheren Halt und einen sichereren Arbeitstag
  • Ergonomisches Design für eine sichere und bequeme Passform zur Optimierung der Arbeitsleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Material der Rückseite Nylon, Spandex
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/4121 A
Chlorinated No
Klassifikation Kategorie II
Beschichteter Bereich vollbeschichtet
Bauweise Knit
Stulpenmaterial Automatischer Strickbund
Beschreibung Allgemeine Anwendungen
Coating Material Nitril
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating 2
Einwegprodukt Nein
Oberflächenbehandlung außen Vollständig beschichtet
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Spandex, Nylon, Foam Nitrile
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe
Größe 9
Sterilität Unsteril
Modell 11-849
Dicke (metrisch) 1.15 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Automatischer Strickbund
Grip Design Ansell Grip Technology
Saumfarbe Braun
Auskleidungsmaterial Nylon, Spandex
Verpackungsart Polybeutel/Karton
Durchstechfestigkeit 1
Menge 20
Beständig gegen 4121 A
Serie Serie Hyflex 11
Reißfestigkeit 2
Daumenform Wing
Abmessungen (L x B) 245 mm x 98 mm
Länge (angloamerikanisch) 245 mm
Breite (metrisch) 98 mm
Gewicht (metrisch) 25 g
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.