Beschreibung
Entwickelt für Tragekomfort und Schutz vor Kratzern, Flecken und Schmutz durch:
- 360° atmungsaktive Beschichtung bietet zusätzlichen Schutz auf der Hinterhand, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen
- Fortix™ Rundumschutz für eine längere kontinuierliche Nutzungszeit in abrasiven trockenen Umgebungen
- Ansell GRIP™-Technologie für sicheren Halt und einen sichereren Arbeitstag
- Ergonomisches Design für eine sichere und bequeme Passform zur Optimierung der Arbeitsleistung
Specifications
Specifications
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Material der Rückseite | Nylon, Spandex |
| Zertifizierung/Konformität | EN388:2016/4121 A |
| Chlorinated | No |
| Klassifikation | Kategorie II |
| Beschichteter Bereich | vollbeschichtet |
| Bauweise | Knit |
| Stulpenmaterial | Automatischer Strickbund |
| Beschreibung | Allgemeine Anwendungen |
| Coating Material | Nitril |
| Show More |