Learn More
Ansell HyFlex™ 11-917 Full Nitrile-Coated Seamless Knit Liquid Repellant Gloves
Artikelnummer. 16099891 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16099891
Marke: Ansell 11919090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz.
  • Flüssigkeitsabweisende Imprägnierung gegen Öl, Fett und Schmutz
  • Das Außenmaterial ist beständig gegen verschmutzte Gegenstände
  • Nahtloser Nylon-Träger
  • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Coating Material Nitril
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Rough
Hand Spezifisch
Latex Free No
Material Nylon
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe 9
Norm EN 388 4121A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wartungsarbeiten, allgemeine Handhabung von Gegenständen, Qualitätskontrollen und Metallherstellung
Farbe der Handschuhstulpe Weiß
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie 11-919
Yarn Gauge 13