Learn More
Ansell™ HyFlex™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 11-920 aus Nitril
Artikelnummer. 11766663 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
11
6
7
8
9
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 11766663
Marke: Ansell™ 11920100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sichere Handhabung kleiner bis mittelgroßer Teile mit leichter Öl- oder Schmiermittelbeschichtung. Schützt die Haut vor Ölkontamination.
  • Patentierte Ansell Grip Technologie™.
  • Mikroskopische Kanäle in der Handschuhbeschichtung leiten das Öl an, um einen sicheren Kontakt zwischen Handschuh und Oberfläche zu gewährleisten.
  • Gestrickte Konstruktion
  • Einlage aus Nylon
  • Nitrilbeschichtung
  • Handflächenbeschichtung
  • Strickbündchen
  • Blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität ANSI EN, 388:3131
Stulpenmaterial Nitril
Coating Material Nitril
Farbe Blue
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nylon
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 10
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Nylon
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 144 Paar
Beständig gegen Gute Beständigkeit gegen Laufmaschen und Löcher, überragende Abriebfestigkeit
Serie 11-920