Learn More
Ansell™ HyFlex™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 11-920 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
11
6
7
8
9
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Patentierte Ansell Grip Technologie™.
- Mikroskopische Kanäle in der Handschuhbeschichtung leiten das Öl an, um einen sicheren Kontakt zwischen Handschuh und Oberfläche zu gewährleisten.
- Gestrickte Konstruktion
- Einlage aus Nylon
- Nitrilbeschichtung
- Handflächenbeschichtung
- Strickbündchen
- Blau
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI EN, 388:3131 |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Blue |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
| Mehr anzeigen |