Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-925
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Der erste ultraleichte HyFlex™ Style, der eine ¾-Eintauchgeometrie, Ölabweisung und Ölgriffigkeit zu einem äußerst behändigen, sehr bequemen Handschuh kombiniert.
- Der HyFlex™ 11-925 bietet die proprietäre Grifftechnologie von Ansel’s, die ein geringeres Rutschrisiko in dynamischen Umgebungen garantiert.
- Das Innenfutter besteht aus feinem Nylon/Spandex Garn, das dem Anwender ein uneingeschränktes zweites Hautgefühl bietet.
- Diese einzigartige Mischung aus Schutz, Leistung und Flexibilität schließt die Lücke von früheren Generationen von ¾ ölabweisenden Allzweck-Handschuhen und sorgt für mehr Flexibilität, Taktilität, Ölgriffigkeit und extremen Komfort.
Especificaciones
Especificaciones
| Material der Rückseite | Nylon, Spandex |
| Zertifizierung/Konformität | EN388:2016/3111A |
| Klassifikation | Kategorie II |
| Beschichteter Bereich | 3/4 getaucht |
| Schnittstil | Newton |
| Beschreibung | Ultraleichter, ölabweisender Mehrzweck-Handschuh mit Ölgriff |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Blau |
| Cut Resistance Rating | A |
| Einwegprodukt | Nein |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido