Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-925
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7146534 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15816922
Marke: Ansell™ 11925060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Extrem leichter, ölabweisender Mehrzweckhandschuh mit einem sicheren Ölgriff
  • Der erste ultraleichte HyFlex™ Style, der eine ¾-Eintauchgeometrie, Ölabweisung und Ölgriffigkeit zu einem äußerst behändigen, sehr bequemen Handschuh kombiniert.
  • Der HyFlex™ 11-925 bietet die proprietäre Grifftechnologie von Ansel’s, die ein geringeres Rutschrisiko in dynamischen Umgebungen garantiert.
  • Das Innenfutter besteht aus feinem Nylon/Spandex Garn, das dem Anwender ein uneingeschränktes zweites Hautgefühl bietet.
  • Diese einzigartige Mischung aus Schutz, Leistung und Flexibilität schließt die Lücke von früheren Generationen von ¾ ölabweisenden Allzweck-Handschuhen und sorgt für mehr Flexibilität, Taktilität, Ölgriffigkeit und extremen Komfort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nylon, Spandex
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/3111A
Klassifikation Kategorie II
Beschichteter Bereich 3/4 getaucht
Schnittstil Newton
Beschreibung Ultraleichter, ölabweisender Mehrzweck-Handschuh mit Ölgriff
Coating Material Nitril
Farbe Blau
Cut Resistance Rating A
Einwegprodukt Nein
Oberflächenbehandlung außen 3/4-getaucht
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nylon, HPPE
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Ultralight Mechanical Protection Gloves
Größe 6
Sterilität Unsteril
Modell 11-925
Fingerhandschuh ganze Finger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Blau
Art der Handschuhstulpe ECO-Manschette
Saumfarbe Gelb
Auskleidung Ohne Unterlage
Verpackungsart Polybeutel/Karton
Durchstechfestigkeit Stufe 1
Beständig gegen Oil
Serie Serie Hyflex 11
Reißfestigkeit 1
Abmessungen (L x B) 205 mm x 90 mm
Länge (angloamerikanisch) 205 mm
Breite (metrisch) 90 mm
Gewicht (metrisch) 14 g