Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-926
Artikelnummer. 15876922 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
15876922 6 12 Paare
15886922 7 12 Paare
15896922 8 12 Paare
15806932 9 12 Paare
15816932 10 12 Paare
15826932 11 12 Paare
6 options
Artikelnummer. 15876922
Marke: Ansell™ 11926060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Höchstleistung in öligen Arbeitsbereichen
  • HyFlex™ 11-926 ist die erste leichte HyFlex™ Ausführung, die ¾-Eintauchgeometrie, Ölabweisung und Ölgriffigkeit in einem einzigen flexiblen Handschuh kombiniert.
  • Der 11-926 verfügt über eine langlebige Beschichtung, die in öligen Umgebungen sicheren Halt bietet. Das Innenfutter besteht aus einer der feinsten Nylonfasern, die in ein ¾-Design getaucht werden, um einen vollen Fingerschutz auf der Rückseite zu gewährleisten.
  • Diese einzigartige Mischung aus Schutz, Leistung und Flexibilität schließt die Lücke der vorherigen Generation von ¾ ölabweisenden Allzweck-Handschuhen aus geschnittenem und genähtem Baumwollfutter mit den neuesten nahtlosen Handschuhen mit geschützter Handfläche; 11-926 erhöht die Flexibilität, das Griffgefühl und die Ölgriffigkeit der vorherigen Generation und verbessert gleichzeitig die Ölabweisung, die Ölgriffigkeit und die Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Material der Rückseite Nylon, Spandex
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/4121 A
Chlorinated No
Klassifikation Kategorie II
Reinigung Waschtemperatur 40 °C
Beschichteter Bereich 3/4 getaucht
Bauweise Knit
Beschreibung Weitverbreitete Anwendung in leicht bis mittelöligen Umgebungen, einschließlich
Coating Material Nitril
Farbe Violett
Cut Resistance Rating 2
Einwegprodukt Nein
Oberflächenbehandlung außen 3/4-getaucht
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nylon, Nitrile
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Light-duty Mechanical Protection Gloves
Größe 6
Sterilität Unsteril
Modell 11-926
Dicke (metrisch) 1.28 mm
Fingerhandschuh ganze Finger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Violett
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Ansell Grip Technology
Auskleidungsmaterial Nylon, Spandex
Auskleidung gestrickt
Verpackungsart Polybeutel/Karton
Durchstechfestigkeit 1
Menge 20
Beständig gegen Ölabweisend
Serie Serie Hyflex 11
Reißfestigkeit 2
Daumenform Wing
Abmessungen (L x B) 215 x 90 mm
Länge (angloamerikanisch) 215 mm
Breite (metrisch) 90 mm
Gewicht (metrisch) 26 g