Learn More
Ansell HyFlex™ 11-937 Schneidfeste, ölabweisende Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Schützt vor Verletzungen, Öl- und Industrieflüssigkeiten
- Das ultraleichte Design im 18er-Maß ermöglicht Fingerfertigkeit und höchsten Tragekomfort
- Verstärkte Daumenöffnung für erhöhten Schutz und längere Lebensdauer
- Griffleistung für sicheres Handling in trockenen bis öligen Anwendungen
- Besonders haltbare FORTIX-Beschichtung für längere Lebensdauer des Produkts
- Silikonfrei
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
| Bauweise | Gestrickt |
| Coating Material | Nitrilschaum |
| Farbe | Grau, Schwarz |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | Dyneema, Foam Nitrile |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido